Imprimer
D-(+)-Melibiose monohydrate 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
125370250 125371000 125375000
ACRO125370250EA 377 EUR
ACRO125370250 ACRO125371000 ACRO125375000
D-(+)-Melibiose monohydrate 99+%
D-(+)-Melibiose monohydrate
CAS No.: 66009-10-7
Formule: C₁₂H₂₂O₁₁·H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00198188
Numéro CAS: 66009-10-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 4.5 to 5.5 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.1 %
TLC ≥99.0 %
Clarity and color of solution (10 % in water) Clear and JB7
Odor Odorless
Microbial contamination Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli: absent in 1 gram
Acidity/alkalinity ≤0.4 ml/6g (ml 0.1N NaOH/6g)
Specific optical rotation +133° to +137° (20°C, 589 nm) (c=4, H2O/NH3) (after 0.5h)
Chromium (Cr) ≤1 ppm
Lead (Pb) ≤1 ppm
Nickel (Ni) ≤1 ppm