Acide chlorhydrique fumant 37% dans l'eau, pur
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
HCl Point d'ébullition: 110 °C (1013 hPa) Point de fusion: –35 °C Densité: 1,18 g/cm³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011324 Numéro CAS: 7647-01-0 UN: 1789 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear solution |
Color scale | ≤10 APHA |
Titration with NaOH | 35.0 to 39.0 % |
Sulfate (SO4) | ≤100 ppm |
Free chlorine | ≤10 ppm (Cl) |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Lead (Pb) | ≤2 ppm |