Humic acid sodium salt 45 - 70% (sous forme d'acide humique), poudre cristalline, grade Technique
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Sodium bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylate
Appearance: Black Crystalline powder
Formule:
C₉H₈Na₂O₄ Point de fusion: >300 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00135560 Numéro CAS: 68131-04-4 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Black Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | 45 to 70 % (as Humic acid) |
Loss on drying | 14 % to 25 % (105°C, 4 h) |