Penta-O-acetyl-ɑ-D-glucopyranose 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-α-D-glycopyranose, ɑ-D-Glucose Pentaacetate, 1,2,3,4,6-Penta-O-Acetyl-A-D-Glycopyranose, α-D(+)-Glucose pentaacetate, (2R,3R,4S,5R,6R)-6-(Acetoxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2,3,4,5-tetrayl tetraacetate, Pentaacetyl-ɑ-D-glucose, α-D-Glucose pentaacetate
Appearance: White to off-white Powder
Formule:
C₁₆H₂₂O₁₁ Point de fusion: 109…113 °C Point éclair: >150 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064071 Numéro CAS: 604-68-2 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |
Specific optical rotation | +96.5° to +103.5° (20°C, 589 nm) (c=1, CHCl3) |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |