EDTA sel tétrasodique hydraté 98%, pur
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Ethylenediaminetétraacetate de tétrasodium hydraté, Dihydrogénoéthylenediaminetétraacétate de tétrasodique hydraté, Acide edetique sel tétrasodique hydraté, Acide éthylènediaminetétraacétique sel tétrasodique hydraté
CAS No.: 194491-31-1
Formule:
C₁₀H₁₂N₂O₈Na₄·xH₂O Poids moléculaire: 380.17 g/mol (anhy) Point de fusion: >300 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150025 Numéro CAS: 194491-31-1 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Complexometric | ≥97.5 % (on dry substance) |
Loss on drying | 5 % to 15 % (160°C) |
Residue after ignition | ≤0.05 % |
Clarity of solution | (2% soln.) Passes test |