Imprimer
Biphényle-3,3’,4,4’-tétrayltétraammonium tétrachlorure hydraté, (max. 10% H₂O) 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): DAB tétrachlorure hydraté, Tétrachlorure de biphényle-3,3',4,4'-tétrayltétraammonium hydraté
112090050 112090250 112090010
ACRO112090050EA 103 EUR
ACRO112090050 ACRO112090250 ACRO112090010
Biphényle-3,3’,4,4’-tétrayltétraammonium tétrachlorure hydraté, (max. 10% H₂O) 97%
Biphényle-3,3’,4,4’-tétrayltétraammonium tétrachlorure hydraté
Formule: C₁₂H₁₄N₄·4HCl·H₂O
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD08273058
Numéro CAS: 868272-85-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Grey to brown-purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 % (on dry substance)
Loss on drying ≤10 % (120°C)