Imprimer
Cholesterol pelargonate 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
110270250 110271000
ACRO110270250EA 96.3 EUR
ACRO110270250 ACRO110271000
Cholesterol pelargonate 99+%
Cholesterol pelargonate
Appearance: White to off-white Powder
Formule: C₃₆H₆₂O₂
Point d'ébullition: 360 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 74…77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003643
Numéro CAS: 1182-66-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
TLC ≥99.0 %
Appearance of solution (10% soln. in hexane) clear, colorless