Imprimer
2-Chloroacrylonitrile 99% stabilisé
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
108560050 108560250
ACRO108560050EA 59.6 EUR
ACRO108560050 ACRO108560250
2-Chloroacrylonitrile 99% stabilisé
2-Chloroacrylonitrile
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formule: C₃H₂ClN
Point d'ébullition: 88…89 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –65 °C
Densité: 1,096 g/cm³
Point éclair: 6 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001858
Numéro CAS: 920-37-6
UN: 3273
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4290 to 1.4310 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer ca. 500 ppm Hydroquinone