N-Carbobenzoxy-L-proline 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Z-Pro-OH, Z-L-Prolin, N-Cbz-L-proline, N-Carbobenzyloxy-L-proline, N-Benzyloxycarbonyl-L-proline
CAS No.: 1148-11-4
Formule:
C₁₃H₁₅NO₄ Point de fusion: 76…78 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003170 Numéro CAS: 1148-11-4 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
HPLC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | -59° to -61° (20°C, 589 nm) (c=2, CH3COOH) |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |