Imprimer
Ethyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate 98+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
108290250 108291000 108295000
ACRO108290250EA 115 EUR
ACRO108290250 ACRO108291000 ACRO108295000
Ethyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate 98+%
Ethyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate
CAS No.: 1099-45-2
Formule: C₂₂H₂₁O₂P
Point de fusion: 124…129 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009183
Numéro CAS: 1099-45-2
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 124 to 129 °C
HPLC ≥98.0 %
UV at 250 nm A: ≤0.05
Titration after Ion exchange ≥97.5 % (On dry substance)