1,2-Di(4-pyridyl)ethane 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4,4'-Ethylenedipyridine, 1,2-Di(pyridin-4-yl)ethane, 1,2-Bis(4-pyridyl)ethane
CAS No.: 4916-57-8
Formule:
C₁₂H₁₂N₂ Point de fusion: 107…113 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006451 Numéro CAS: 4916-57-8 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to light yellow to pink Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 107 to 113 °C |
Titration with HClO4 | ≥96.0 % |