Ethyl 1-benzyl-4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
CAS No.: 1454-53-1
Formule:
C₁₅H₁₉NO₃ Point de fusion: 160…170 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012800 Numéro CAS: 1454-53-1 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Cream to pink Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥96.0 % (on dry substance) |
Water |
= |
Titration with HClO4 | ≥96.0 % (On dry substance) |