Imprimer
N-Acetyl-L-tyrosine ethyl ester monohydrate 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Ac-Tyr-OEt·H2O
102750010 102750100 102750500
ACRO102750010EA 39.2 EUR
ACRO102750010 ACRO102750100 ACRO102750500
N-Acetyl-L-tyrosine ethyl ester monohydrate 99%
N-Acetyl-L-tyrosine ethyl ester monohydrate
CAS No.: 36546-50-6
Formule: C₁₃H₁₉NO₅
Point de fusion: 80…81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149093
Numéro CAS: 36546-50-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 3.5 to 8.0 % (K.F.)
HPLC ≥98.5 %
Appearance of solution (5% soln. in EtOH) clear, colorless
Specific optical rotation +22° to +24° (24°C, 589 nm) (c=1, EtOH)