Imprimer
3,6-Dioxabicyclo[3.1.0]hexane 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3,6-Dioxabicyclo[3.1.0]hexane
425530010 425530100 425530500
ACRO425530010EA 75 EUR
ACRO425530010 ACRO425530100 ACRO425530500
3,6-Dioxabicyclo[3.1.0]hexane 96%
3,6-Dioxabicyclo[3.1.0]hexane
CAS No.: 285-69-8
Formule: C₄H₆O₂
Poids moléculaire: 86.09 g/mol
Densité: 1.237 g/cm³
Point éclair: >38 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00800639
Numéro CAS: 285-69-8
UN: 1993
ADR: 3 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4490 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %