Imprimer
Ethyl-3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Ethyl 3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate, Ethyl isonicotinoylacetate, Ethyl 3-oxo-3-(4-pyridyl)propionate
425480025 425480100
ACRO425480025EA 115 EUR
ACRO425480025 ACRO425480100
Ethyl-3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate 95%
Ethyl-3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate
CAS No.: 26377-17-3
Formule: C₁₀H₁₁NO₃
Poids moléculaire: 193.20 g/mol
Point de fusion: 53…59 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00094021
Numéro CAS: 26377-17-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to yellow-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 59 °C
HPLC ≥94 %