Imprimer
4-(Methylsulphonyl)phenylhydrazine hydrochloride 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (4-(Methylsulphonyl)phenyl)hydrazine hydrochloride
424960025 424960100
ACRO424960025EA 158 EUR
ACRO424960025 ACRO424960100
4-(Methylsulphonyl)phenylhydrazine hydrochloride 95%
4-(Methylsulphonyl)phenylhydrazine hydrochloride
Appearance: Off-white to light yellow Crystalline powder
Formule: C₇H₁₁ClN₂O₂S
Point de fusion: 202 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216494
Numéro CAS: 17852-67-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥94 %
GC ≥97.5 %