Imprimer
Methyl 4-(1-hydroxyethyl)benzoate 90% tech.
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-[4-(Methoxycarbonyl)phenyl]ethan-1-ol, 4-(Methoxycarbonyl)-α-methylbenzyl alcohol
424750010 424750050
ACRO424750010EA 98.7 EUR
ACRO424750010 ACRO424750050
Methyl 4-(1-hydroxyethyl)benzoate 90% tech.
Methyl 4-(1-hydroxyethyl)benzoate
CAS No.: 79322-76-2
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Point d'ébullition: 148…152 °C (1 mmHg)
Point éclair: >93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216476
Numéro CAS: 79322-76-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5300 to 1.5360 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %