Imprimer
Acide hydrobromique ∼48% dans l'eau ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
423785000 423780025
ACRO423785000EA 119 EUR
ACRO423785000 ACRO423780025
Acide hydrobromique ∼48% dans l'eau ACS
Acide hydrobromique
Formule: HBr
Point de fusion: –11 °C
Densité: 1,48 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011323
Numéro CAS: 10035-10-6
UN: 1788
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Residue after ignition ≤0.002 %
Titration with NaOH 47.0 to 49.0 %
Chloride (Cl) ≤500 ppm
Iodide (I) ≤30 ppm
Phosphate (PO4) ≤10 ppm
SO4 and SO3 (as SO4) ≤0.003 %
Iron (Fe) ≤1 ppm
Selenium (Se) ≤0.01 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm