Imprimer
Europium(III) thenoyltrifluoroacetonate trihydrate 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
423190010 423190050
ACRO423190010EA 162 EUR
ACRO423190010 ACRO423190050
Europium(III) thenoyltrifluoroacetonate trihydrate 95%
Europium(III) thenoyltrifluoroacetonate trihydrate
CAS No.: 21392-96-1
Formule: C₂₄H₂₁EuF₉O₉S₃
Point de fusion: 142…147 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150912
Numéro CAS: 21392-96-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 142 to 147 °C
Elemental Analysis ≥94 %