Imprimer
Palladium 10% sur charbon actif humidifié avec environ 50% d'eau, non réduit
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
422980100 422980250 422980010 422981000
ACRO422980100EA 497 EUR
ACRO422980100 ACRO422980250 ACRO422980010 ACRO422981000
Palladium 10% sur charbon actif humidifié avec environ 50% d'eau, non réduit
Palladium
Reagent 50% wet with water for safety
Formule: Pd
Point de fusion: 1555 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011167
Numéro CAS: 7440-05-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Black Powder
Assay 9.7 to 10.3 % (Pd)
Loss on drying 45 % to 55 %
GC ≥97.5 %