Imprimer
Vinylbenzyl trimethylammonium chloride 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
422560250 422561000
ACRO422560250EA 82.7 EUR
ACRO422560250 ACRO422561000
Vinylbenzyl trimethylammonium chloride 97%
Vinylbenzyl trimethylammonium chloride
CAS No.: 26616-35-3
Formule: C₁₂H₁₈ClN
Point de fusion: 240 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00080690
Numéro CAS: 26616-35-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %
GC ≥96.0 %
Enantiomeric excess ≥98.0 %
Specific optical rotation -7° to -9° (20°C, 589 nm) (c=1, chloroform)