Imprimer
N-(4-Vinylbenzyl)-N,N-dimethylamine 90% stabilisé, grade Technique
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
422550500 422550050
ACRO422550500EA 443 EUR
ACRO422550500 ACRO422550050
N-(4-Vinylbenzyl)-N,N-dimethylamine 90% stabilisé, grade Technique
N-(4-Vinylbenzyl)-N,N-dimethylamine
CAS No.: 2245-52-5
Formule: C₁₁H₁₅N
Point d'ébullition: 72…74 °C (1 mmHg)
Densité: 0,92 g/cm³
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00078270
Numéro CAS: 2245-52-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to orange to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5360 to 1.5400 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
Stabilizer 0.1 % Hydroquinone