Imprimer
Vanadium(IV) oxide phthalocyanine 85%, "Practical"
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
422490250 422491000
ACRO422490250EA 384 EUR
ACRO422490250 ACRO422491000
Vanadium(IV) oxide phthalocyanine 85%, "Practical"
Vanadium(IV) oxide phthalocyanine
Appearance: Dark blue to purple Powder
Formule: C₃₂H₁₆N₈OV
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041966
Numéro CAS: 13930-88-6
UN: 3285
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark blue to purple Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥80 %