Imprimer
Trimyristin 90%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
422090250 422090050
ACRO422090250EA 300 EUR
ACRO422090250 ACRO422090050
Trimyristin 90%
Trimyristin
CAS No.: 555-45-3
Formule: C₄₅H₈₆O₆
Point de fusion: 54…58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036229
Numéro CAS: 555-45-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
TLC ≥88 %