Imprimer
D-δ-Tocopherol 93%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (2R)-2,8-dimethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydrochromen-6-ol, (+)-δ-Tocopherol, (R)-2,8-Dimethyl-2-((4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl)chroman-6-ol, Delta-Tocopherol
421051000 421055000
ACRO421051000EA 296 EUR
ACRO421051000 ACRO421055000
D-δ-Tocopherol 93%
D-delta-Tocopherol
CAS No.: 119-13-1
Formule: C₂₇H₄₆O₂
Poids moléculaire: 402.663 g/mol
Point éclair: >93 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD20486794
Numéro CAS: 119-13-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to brown Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %
Color scale ≤25 APHA