Sulfate de sodium et de tétradécyle 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
CAS No.: 1191-50-0
Formule:
C₁₄H₂₉NaO₄S Point de fusion: 199 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007468 Numéro CAS: 1191-50-0 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | ≥94 % |
Additional info | Cr2O3: 0.00005 % |
Particle size | 205 µm (D50) Typical |