Sulforhodamine 101 99%, pur qualité Laser sans acide
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Sulforhodamine 101, Texas Red, SR 101, Sulforhodamine 640, 9-(2,4-Disulphophenyl)-2,3,6,7,12,13,16,17-octahydro-1H,5H,11H,15H-xantheno[2,3,4-ij:5,6,7-i'j']diquinolizin-18-ium inner salt
Appearance: Green Powder
Formule:
C₃₁H₃₀N₂O₇S₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012407 Numéro CAS: 60311-02-6 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Green Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥98.5 % |
UV Lambda max | 578 nm (in Methanol) |
Fluorescence max | 605 nm (in Methanol) |
Optimum lasing | 614 nm (in Methanol) |
Suitability | (for use as a laser dye) Passes test |
Molar absorption coefficient | ≥105000 l/(mol.cm) (at Lambda max) |