Imprimer
Sodium polyanetholesulphonate
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Polyanetholesulphonic acid sodium salt
419630250 419631000 419635000
ACRO419630250EA 221 EUR
ACRO419630250 ACRO419631000 ACRO419635000
Sodium polyanetholesulphonate
Sodium polyanetholesulphonate
CAS No.: 55963-78-5
Formule: (C₁₀H₁₁O₄SNa)n
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00148427
Numéro CAS: 55963-78-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to beige to tan Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
pH 5.0 to 7.0 (1 % in water)