Imprimer
Rhodamine 110 98+%, pur qualité Laser
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Rhodamine 110 chloride, 2-(6-Amino-3-imino-3H-xanthen-9-yl)benzoic acid hydrochloride
419075000 419070025
ACRO419075000EA 230 EUR
ACRO419075000 ACRO419070025
Rhodamine 110 98+%, pur qualité Laser
Rhodamine 110
CAS No.: 13558-31-1
Formule: C₂₀H₁₅ClN₂O₃
Poids moléculaire: 366.801 g/mol
Point de fusion: >360 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042009
Numéro CAS: 13558-31-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green to red to red-brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.0 %
UV Lambda max 498 to 504 nm (c=10 mg/l in Methanol)
Suitability (for use as a laser dye) Passes test
Molar absorption coefficient ≥77000 l/(mol.cm) (at Lambda max)