Imprimer
(1S)-1-Phenylpropane-1,3-diol 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
417760010 417760050 417762500
ACRO417760010EA 213 EUR
ACRO417760010 ACRO417760050 ACRO417762500
(1S)-1-Phenylpropane-1,3-diol 98%
(1S)-1-Phenylpropane-1,3-diol
CAS No.: 96854-34-1
Formule: C₉H₁₂O₂
Point de fusion: 62…66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00221510
Numéro CAS: 96854-34-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 66 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -53° to -56° (22 °C, 589 nm) (c=1, 1,2-dichlorethane)