Imprimer
Biphenyl diphenyl ether eutectic
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Dowtherm® A, Diphyl
417521000 417520010
ACRO417521000EA 45.9 EUR
ACRO417521000 ACRO417520010
Biphenyl diphenyl ether eutectic
Biphenyl diphenyl ether eutectic
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formule: C₂₄H₂₀O
Point de fusion: 13 °C
Densité: 1,056 g/cm³
Point éclair: 123 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00148859
Numéro CAS: 8004-13-5
UN: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5885 to 1.5905 (20°C, 589 nm)
GC mix of phenyl ether-biphenyl: approx 70%-30%