Imprimer
Phenyl-p-benzoquinone 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Phenyl-1,4-benzoquinone, [1,1'-Biphenyl]-2,5-dione
417380250 417381000
ACRO417380250EA 176 EUR
ACRO417380250 ACRO417381000
Phenyl-p-benzoquinone 95%
Phenyl-p-benzoquinone
CAS No.: 363-03-1
Formule: C₁₂H₈O₂
Poids moléculaire: 184.194 g/mol
Point de fusion: 111…115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001599
Numéro CAS: 363-03-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 115 °C
HPLC ≥94 %