Imprimer
N-Benzoyl-N-phenylhydroxylamine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Tantalon, N-Phenylbenzohydroxamic Acid, N-Hydroxy-N-phenylbenzamide
417370250 417370050 417371000
ACRO417370250EA 467 EUR
ACRO417370250 ACRO417370050 ACRO417371000
N-Benzoyl-N-phenylhydroxylamine 98%
N-Benzoyl-N-phenylhydroxylamine
CAS No.: 304-88-1
Formule: C₁₃H₁₁NO₂
Point de fusion: 119…123 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002111
Numéro CAS: 304-88-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light beige Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 119 to 123 °C
HPLC ≥97.5 %