Imprimer
Orange II, pur, certifié
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Tropaeolin OOO-2, acid orange 7, acid orange A, D and C Orange No. 4, 4-(2-Hydroxy-1-naphthylazo)benzenesulphonic acid sodium salt, Orange II sodium salt, p-(2-Hydroxy-1-naphthylazo)benzenesulphonic acid sodium salt, Gold orange
416560250 416561000
ACRO416560250EA 39.3 EUR
ACRO416560250 ACRO416561000
Orange II, pur, certifié
Orange II
CAS No.: 633-96-5
Formule: C₁₆H₁₁N₂NaO₄S
Poids moléculaire: 350.32 g/mol
Point de fusion: 164 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011657
Numéro CAS: 633-96-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to dark orange-red Powder
Infrared spectrum Conforms
Dye content ≥85 %
UV Lambda max 480 to 486 nm (c=0.01 g/l, H2O)
Absorption Ratio P-15/P+15 0.93 to 0.98
BSC Certification Pass