Imprimer
Nickel(II) phthalocyanine 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
415600050 415600250
ACRO415600050EA 74.3 EUR
ACRO415600050 ACRO415600250
Nickel(II) phthalocyanine 95%
Nickel(II) phthalocyanine
Appearance: Dark blue Crystalline powder
Formule: Ni(C₃₂H₁₆N₈)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041954
Numéro CAS: 14055-02-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark blue Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Gravimetry ≥94 %
Titration with NaOH ≥96.0 %