Imprimer
Naphthenic acid pract.
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
415281000 415285000 415280025
ACRO415281000EA 26.6 EUR
ACRO415281000 ACRO415285000 ACRO415280025
Naphthenic acid pract.
Naphthenic acid
CAS No.: 1338-24-5
Point d'ébullition: 140…200 °C (760 mmHg)
Densité: 0,91 g/cm³
Point éclair: 149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00147696
Numéro CAS: 1338-24-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Density (20°C) 910 to 940 g/l
Viscosity ≤5 St (at 25°C)
Acid value 230 to 260 mg KOH/g