Imprimer
Huile minérale (pétrole), pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Petrolatum, liquid, Mineral oil, Paraffin oil, Nujol
415080010 415080060 415080025 415080100
ACRO415080010EA 73.5 EUR
ACRO415080010 ACRO415080060 ACRO415080025 ACRO415080100
Huile minérale (pétrole), pur
Huile minérale (pétrole)
Densité: 0.877 g/cm³
Point éclair: 220 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00131611
Numéro CAS: 8042-47-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Oily liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4730 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
Density (15°C) 0.860 to 0.880 g/ml
Viscosity 63 to 80 mm²/s (40°C)