Imprimer
Isopropyl methanesulphonate 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
412840250 412840050 412841000
ACRO412840250EA 362 EUR
ACRO412840250 ACRO412840050 ACRO412841000
Isopropyl methanesulphonate 99%
Isopropyl methanesulphonate
CAS No.: 926-06-7
Formule: C₄H₁₀O₃S
Point d'ébullition: 82 °C (6 mmHg)
Densité: 1,145 g/cm³
Point éclair: 104 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00047802
Numéro CAS: 926-06-7
UN: 1760
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4180 to 1.4210 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %