Imprimer
N-Isopropylacrylamide 99% stabilisé, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
412780250 412781000 412785000 412780025
ACRO412780250EA 139 EUR
ACRO412780250 ACRO412781000 ACRO412785000 ACRO412780025
N-Isopropylacrylamide 99% stabilisé, pur
N-Isopropylacrylamide
CAS No.: 2210-25-5
Formule: C₆H₁₁NO
Point d'ébullition: 89…92 °C (2 mmHg)
Point de fusion: 62…66 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00041913
Numéro CAS: 2210-25-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 66 °C
GC ≥98.5 %
Stabilizer ca. 500 ppm MEHQ