Imprimer
Pyranine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): HPTS, 8-Hydroxy-1,3,6-pyrenetrisulphonic acid trisodium salt, Japan Green No. 204, Sodium 8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulphonate, Trisodium 8-hydroxypyrene-1,3,6-trisulphonate
412180050 412180010 412180250
ACRO412180050EA 159 EUR
ACRO412180050 ACRO412180010 ACRO412180250
Pyranine 98%
Pyranine
CAS No.: 6358-69-6
Formule: C₁₆H₇Na₃O₁₀S₃
Densité: 2,15 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037575
Numéro CAS: 6358-69-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to yellow-green Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
UV spectrophotometry ≥97.5 %
UV Lambda max 450 to 458 nm (in 0.01N NaOH)