Hexadecyltrimethylammonium hydroxide 25% dans le methanol
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Appearance: Clear colorless to light yellow Solution
Formule:
C₁₉H₄₃NO Densité: 0,83 g/cm³ Point éclair: 11 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00041921 Numéro CAS: 505-86-2 UN: 3286 ADR: 3,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Solution |
Water | ≤3 % (K.F.) |
Concentration | 23 to 27 w/w% (in methanol) |
Enantiomeric excess | ≥97.5 % (GC) |