Imprimer
Fluorescéine sodium dihydraté 90%, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(3-Oxo-6-oxydoxanthène-9-yl)benzoate de disodium dihydraté, C.I. 45350 dihydraté, Jaune acid 73 dihydraté
410641000 410645000
ACRO410641000EA 49.2 EUR
ACRO410641000 ACRO410645000
Fluorescéine sodium dihydraté 90%, pur
Fluorescéine sodium dihydraté
CAS No.: 1264198-62-0
Formule: C₂₀H₁₀Na₂O₅·2H₂O
Poids moléculaire: 412.31 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150814
Numéro CAS: 1264198-62-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=949f2473a2f0c6f8d00fd80ca2f80b730bc8076a&vid=fe174603ab8c1727364c1e09d665a1ad5a6d9106&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange-red to green-brown to dark brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 6.5 to 10 % (K.F.)
UV spectrophotometry ≥88 % (on dry substance)