Imprimer
Ferrozine mono-sodium salt hydrate 98+%, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
410570050 410570010 410570250
ACRO410570050EA 240 EUR
ACRO410570050 ACRO410570010 ACRO410570250
Ferrozine mono-sodium salt hydrate 98+%, pur
Ferrozine mono-sodium salt hydrate
FerroZine™ iron reagent
Formule: C₂₀H₁₃N₄NaO₆S₂·H₂O
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078417
Numéro CAS: 1266615-85-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤8 % (K.F.)
Specific extinction E (1%/1cm) ≤0.015 (562 nm in water)
Titration with NaOH ≥98.0 % (On dry substance)
Suitability (for Cu + Fe determination) Passes test