Dimethylthiocarbamoyl chloride 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Appearance: Yellow Crystals or low melting crystalline solid
Formule:
C₃H₆ClNS Point d'ébullition: 63…65 °C (,2mbar) Point de fusion: 42…43 °C Point éclair: 98 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004919 Numéro CAS: 16420-13-6 UN: 3261 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Yellow Crystals or low melting crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥98.5 % |
Appearance of solution | (10% in CHCl3) clear faint yellow to yellow |