Imprimer
4,4'-Diaminostilbene-2,2'-disulphonic Acid 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Amsonic acid, 4,4-Diamino-2,2-stilbenedisulphonic acid
406411000 406415000
ACRO406411000EA 111 EUR
ACRO406411000 ACRO406415000
4,4'-Diaminostilbene-2,2'-disulphonic Acid 95%
4,4'-Diaminostilbene-2,2'-disulphonic Acid
Appearance: Cream to yellow-brown Crystalline powder
Formule: C₁₄H₁₄N₂O₆S₂
Poids moléculaire: 370.39 g/mol
Numéro MDL: MFCD00024946
Numéro CAS: 81-11-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Cream to yellow-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥94 %