Imprimer
6,9-Diamino-2-ethoxyacridine lactate monohydrate 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
406380100 406380050 406381000
ACRO406380100EA 75.6 EUR
ACRO406380100 ACRO406380050 ACRO406381000
6,9-Diamino-2-ethoxyacridine lactate monohydrate 95%
6,9-Diamino-2-ethoxyacridine lactate monohydrate
Appearance: Yellow Powder
Formule: C₁₈H₂₃N₃O₅
Point de fusion: 243…245 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149646
Numéro CAS: 6402-23-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥94 %