Imprimer
Dextran pour biochimie, fraction basse
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
406271000 406275000
ACRO406271000EA 282 EUR
ACRO406271000 ACRO406275000
Dextran pour biochimie, fraction basse
Dextran
Formule: (C₆H₁₀O₅)n
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00130935
Numéro CAS: 9004-54-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤7.0 %
UV at 375 nm A: ≤0.15
Viscosity 0.22 to 0.27 (1 % at 37°C)
Ash ≤2.0 %
Average molecular weight 60000 to 90000
pH 4.5 to 7.0 (6 % in water)