Imprimer
ADN sel de sodium (Acide Déoxyribonucléique sel de sodium), M.W. 50000-100000 Da, pure
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Thymonucleic acid sodium salt, DNA sodium salt
406250250 406251000
ACRO406250250EA 104 EUR
ACRO406250250 ACRO406251000
ADN sel de sodium (Acide Déoxyribonucléique sel de sodium), M.W. 50000-100000 Da, pure
ADN sel de sodium (Acide Déoxyribonucléique sel de sodium)
CAS No.: 68938-01-2
Appearance: Off-white to tan Powder
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00130922
Numéro CAS: 68938-01-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Almost white to light yellow to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤18 %
Protein ≤5 %
Phosphorus (P) ≤9 %