Imprimer
5-Chlorothiophene-2-carboxaldehyde 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Chloro-5-thiophenecarboxaldehyde, 2-Chloro-5-formylthiophene
405080050 405080010
ACRO405080050EA 159 EUR
ACRO405080050 ACRO405080010
5-Chlorothiophene-2-carboxaldehyde 97%
5-Chlorothiophene-2-carboxaldehyde
Appearance: Clear yellow to orange-red Liquid
Formule: C₅H₃ClOS
Point d'ébullition: 94 °C (18 mmHg)
Densité: 1,376 g/cm³
Point éclair: 98 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00047090
Numéro CAS: 7283-96-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to orange-red Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6040 to 1.6070 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %