Imprimer
Cellulose acetate butyrate 50 - 54% (teneur en butyryle)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): cellaburate
404225000 404220025
ACRO404225000EA 228 EUR
ACRO404225000 ACRO404220025
Cellulose acetate butyrate 50 - 54% (teneur en butyryle)
Cellulose acetate butyrate
CAS No.: 9004-36-8
Formule: C₈₄H₁₃₀O₄₉
Poids moléculaire: 1923.90 g/mol
Point de fusion: 127…240 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081513
Numéro CAS: 9004-36-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline or granular powder
Infrared spectrum Conforms
Viscosity 0.01 to 0.03 s
Average molecular weight 16000 (Mn)
Acetyl content ≤4 %
Hydroxyl content 1.5 % (typical)
Butyryl content 50 to 54 %